Learn More
1-méthyl-1H-indole-7-carbalaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC66904CB
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 69047-36-5 Poids : 0.05025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 250mg
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10032034
  • 91.42€ / 250mg
Expédition estimée
10-03-2021
Identifiants chimiques
69047-36-5
159.188
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
11040979
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
C10H9NO
MFCD11109329
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
1-méthylindole-7-carbaldéhyde
Spécification
1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
250mg
96.5
97%
MFCD11109329
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
1-méthylindole-7-carbaldéhyde
11040979
97%
Flacon en verre ambré
69047-36-5
100.0
C10H9NO
1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
159.188
159.19
Vidéos
FDS Documents