Learn More
1-Méthyle -1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046537
16.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
930-36-9
C4H6N2
82.106
MFCD00144943
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
70255
CHEBI:59025
1-méthylpyrazole
CN1C=CC=N1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
930-36-9
C4H6N2
82.106
MFCD00144943
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
70255
CHEBI:59025
1-méthylpyrazole
CN1C=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole
Point d’ébullition 127°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Pungent
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105207
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté ≥97%