Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082028
17.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-méthylpyrrolidin-2-one
CN1CCCC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-méthylpyrrolidin-2-one
CN1CCCC1=O
1-méthyl-2-pyrrolidinone est utile pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène. Il est également utile pour des applications pharmaceutiques et industrielles différentes en raison de sa grande solvabilité et de sa faible volatilité. Il est utilisé comme agent de décapage, nettoyants pour four et décapants pour peinture. Il participe à l’extraction du procédé d’huile de lubrification et à la purification du gaz synthétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-méthyl-2-pyrrolidinone est utile pour la fonctionnalisation chimique des feuilles de graphène par réduction solvothermique de l’oxyde de graphène. Il est également utile pour des applications pharmaceutiques et industrielles différentes en raison de sa grande solvabilité et de sa faible volatilité. Il est utilisé comme agent de décapage, nettoyants pour four et décapants pour peinture. Il participe à l’extraction du procédé d’huile de lubrification et à la purification du gaz synthétique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, des alcools inférieurs, des cétones, de l’acétate d’éthyle, de l’huile de ricin, du chloroforme et du benzène. Modérément miscible avec des hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24°C
Densité 1.033
Point d’ébullition 204°C
Quantité 500 g
Point d’éclair 86°C (187°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4705
Beilstein 106420
Informations sur la solubilité Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 99.13
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche