Learn More
1-Méthyl-2 -pyrrolidinone, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996581
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
872-50-4
C5H9NO
99.133
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
13387
CHEBI:7307
1-méthylpyrrolidin-2-one
CN1CCCC1=O
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
872-50-4
C5H9NO
99.133
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
13387
CHEBI:7307
1-méthylpyrrolidin-2-one
CN1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Quantité 10 L
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Gravité spécifique 1.03
Viscosité 1.67 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS