Learn More
Chlorure de 1-Méthyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyle 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 212.56 |
Pourcentage de pureté | 95% |