Learn More
1-Méthyl-4-(4-pipéridinyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029889
34.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
53617-36-0
C10H21N3
183.30
MFCD03274729
MRYYJGQKVGZGSB-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-piperidin-4-yl piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl, 4-methyl-1-4-piperidyl piperazine, acmc-1b13b, 1-methyl-4-4-piperidyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4yl-piperazine, 1-methyl-4-4-piperidino piperazine
795707
CN1CCN(CC1)C1CCNCC1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
53617-36-0
C10H21N3
183.30
MFCD03274729
MRYYJGQKVGZGSB-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-piperidin-4-yl piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl, 4-methyl-1-4-piperidyl piperazine, acmc-1b13b, 1-methyl-4-4-piperidyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4yl-piperazine, 1-methyl-4-4-piperidino piperazine
795707
CN1CCN(CC1)C1CCNCC1
It is used both as a reagent and building block in several synthetic applications. As intermediate. As an excellent catalyst for many condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert de réactif et de bloc de construction dans plusieurs applications synthétiques. Comme intermédiaire. Excellent catalyseur pour de nombreuses réactions de condensation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’abri des oxydants puissants, de l’air, de l’eau, de l’humidité, des acides. Stocker sous gaz inerte sec. Réfrigéré (2-4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 1-méthyle-4-(pipéridin-4-yl)piperazine
Poids de la formule 183.3
Pourcentage de pureté 98%