Learn More
Acide 1-méthyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175758
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
Acide 1-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazole-3-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
Acide 1-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazole-3-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 97%