Learn More
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-164864
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
90-12-0
C11H10
142.2
MFCD00004034
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
7002
CHEBI:50717
1-méthylnaphtalène
CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
90-12-0
C11H10
142.2
MFCD00004034
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
7002
CHEBI:50717
1-méthylnaphtalène
CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methylnaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS >97
Point de fusion -22.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH3
Indice de réfraction 1.6130 to 1.6160
Quantité 100 g
Beilstein 05, 566
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .