Learn More
Alfa Aesar™ 1-méthylpipéridine-2-méthanol, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ B22187.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 20845-34-5 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11389759
  • 52.14€ / 25g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
20845-34-5
129.203
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
89394
CN1CCCCC1CO
C7H15NO
MFCD00006494
1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
(1-méthylpipéridine-2-yl)méthanol
Spécification
1-Methylpiperidine-2-methanol
81°C (177°F)
79°C to 80°C (7mmHg)
20845-34-5
MFCD00006494
1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
CN1CCCCC1CO
129.203
129.2
0.984
1.483
25g
C7H15NO
103612
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
(1-méthylpipéridine-2-yl)méthanol
89394
98%
Vidéos
FDS Documents