Learn More
1-méthylthio-2-propanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027415
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
14109-72-9
C4H8OS
104.17
MFCD00015325
UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
6430713
1-méthylsulfanylpropan-2-one
CSCC(C)=O
14109-72-9
C4H8OS
104.17
MFCD00015325
UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
6430713
1-méthylsulfanylpropan-2-one
CSCC(C)=O
1-Methylthio-2-propanone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylthio-2-propanone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Methylthio-2-propanone
Densité 1.023
Point d’ébullition 69°C to 70°C (30 mmHg)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.474
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1737738
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté ≥98%