Learn More
Sulfate de diméthyle de 1-n-Butyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030204
82.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
401788-98-5
C9H18N2O4S
250.31
MFCD03095437
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
12095228
COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
401788-98-5
C9H18N2O4S
250.31
MFCD03095437
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
12095228
COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Densité 1.21
Indice de réfraction 1.478
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthyle-1H-imidazol-3-ium méthyl sulfate
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté 99%