missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-n-propyl-4-pipéridone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11447156
Click to view available options
Quantité:
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

 

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-n-Propyl-4-piperidone
CAS 23133-37-1
Densité 0.936
Point d’ébullition 56°C (1 mmHg)
Point d’éclair 75°C (168°F)
Formule moléculaire C8H15NO
Indice de réfraction 1.461
Numéro MDL MFCD00010433
Quantité 25 g
Synonyme 1-propyl-4-piperidone, n-propyl-4-piperidone, 1-propyl-piperidin-4-one, 4-piperidinone, 1-propyl, 1-propylpiperidin-4-on, 1-propyl4-piperidone, pubchem2038, n-propyl-4-peperidone, 1-n-propyl-4-piperidon, 1-propyl-4-piperidinone
Clé InChI YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1CCC(=O)CC1
Nom IUPAC 1-propylpipéridin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
CID PubChem 90006
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'