Learn More
1-Naphtaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022715
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
66-77-3
C11H8O
156.18
MFCD00004003
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
6195
CHEBI:52367
naphtalène-1-carbaldéhyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
66-77-3
C11H8O
156.18
MFCD00004003
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
6195
CHEBI:52367
naphtalène-1-carbaldéhyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-naphtaldéhyde est utilisé dans la synthèse de structures organométalliques (MOF) monocristallines homochirales poreuses. C’est également un produit de départ pour la réaction de Canizzaro visant à produire de l’acide 1-naphthoïque et du 1-naphthalèneméthanol.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone, le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthaldehyde
Point de fusion 1°C to 2°C
Densité 1.148
Point d’ébullition 160°C to 161°C (15 mmHg)
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.653
Quantité 50 g
Beilstein 386082
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 97%