Learn More
Alfa Aesar™ 1-Naphthalèneméthylamine, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ L03541.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 118-31-0 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 25g
Code produit. 11392206
  • 169.00€ / 25g
Expédition estimée
20-05-2021
Description
Description
Applications
1-La naphthalenemethylamine est utilisée pour augmenter la magnitude de dichroïsme circulaire induit (ICD) par le poly[(4-carboxyphényl)acétylène]. De plus, elle réagit avec le carbonate de succinimido de monométhoxypoly(éthylène glycol) pour préparer le carbamate.
Solubilité
Miscible with ethanol, ether and carbon disulfide.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les chloroformates.
Spécification
Identifiants chimiques
118-31-0
157.216
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-N
8355
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CN
C11H11N
MFCD00004048
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
naphtalène-1-ylméthanamine
Spécification
1-Naphthalenemethylamine
>110°C (230°F)
Air sensitive; May form a precipitate
25g
C11H11N
UN2735
1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-N
naphtalène-1-ylméthanamine
8355
≥98%
1.075
1.643
289°C to 292°C
118-31-0
MFCD00004048
2206459
Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CN
157.216
157.22
Vidéos
FDS Documents