Learn More
1-naphthol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-170910
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphtalène-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphtalène-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
1-naphtol, 99 % et plus, C10H8O, numéro CAS-90-15-3, 1-hydroxynaphtalène, 1-naphtalénol, 1-naphthol, alpha-naphthol, ursol basf ern, fouramine ern, fourrine ern, furro er, naphtol, tertral ern, 100 g, 06, 596, 278,0°C à 280,0°C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beige-gris à marron, 201-969-4, 125°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 97.0°C
Couleur Beige-gris à gris
Point d’ébullition 278.0°C to 280.0°C
Point d’éclair 125°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 596
Merck Index 15, 6468
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.