Learn More
Isocyanate de 1-naphtyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2695886
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-Isocyanatonaphtalène
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
86-84-0
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
66589
1-Isocyanatonaphtalène
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair 135°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H7NO
Indice de réfraction 1.6324 to 1.6344
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6492
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene,chloroform,ether,decomposes in alcohols
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Naphthyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .