Learn More
Isothiocyanate de 1-naphthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15448959
Click to view available options
Quantité:
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1L’isothiocyanate de -naphtyle est un outil pour l’étude des lésions hépatiques qui provoquent une stase biliaire, une hyperbilirubinémie aiguë, une hyperplasie des canaux biliaires et une cirrhose biliaire chronique, avec des changements dans la fonction des hépatocytes.
So
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl isothiocyanate
CAS 551-06-4
Point de fusion 54°C to 57°C
Odeur Irritating
Formule moléculaire C11H7NS
Numéro MDL MFCD00003882
Quantité 10 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 637868
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6411
Synonyme 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Clé InChI JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
Nom IUPAC 1-isothiocyanatonaphthalène
Poids moléculaire (g/mol) 185.244
CID PubChem 11080
ChEBI CHEBI:35455
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 98%