Learn More
Phosphate de 1-naphtyle, sel disodique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011574
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium;naphtalène-1yle -phosphate;hydrate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium;naphtalène-1yle -phosphate;hydrate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 286.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.