Learn More
1-octén-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081898
19.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3391-86-4
C8H16O
128.215
MFCD00004589
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
18827
CHEBI:34118
Oct-1-én3-ol
CCCCCC(C=C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3391-86-4
C8H16O
128.215
MFCD00004589
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
18827
CHEBI:34118
Oct-1-én3-ol
CCCCCC(C=C)O
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant dans le fromage et le chocolat. Utilisé comme agent de parfumerie dans lʼindustrie cosmétique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Octen-3-ol
Point de fusion -49°C
Densité 0.833
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 61°C (141°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.437
Quantité 10 g
Beilstein 1744110
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%