Learn More
Hexafluorophosphate de 1-octyl-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176703
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
304680-36-2
C12H23F6N2P
340.29
MFCD03427617
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
2734243
1-méthyle-3-octylimidazol-1-ium ; hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
304680-36-2
C12H23F6N2P
340.29
MFCD03427617
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
2734243
1-méthyle-3-octylimidazol-1-ium ; hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.2345g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.2345
Viscosité 866 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 340.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.