Learn More
Acide 1-pentanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509459
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
22767-49-3
C5H11NaO3S
174.19
MFCD00007541,MFCD00149548
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
23664617
sodium ; pentane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
22767-49-3
C5H11NaO3S
174.19
MFCD00007541,MFCD00149548
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
23664617
sodium ; pentane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. C=0.5 M in water at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% (150°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.