Learn More
Acide 1-pentanesulfonique, hydrate de sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
Point de fusion | >300.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | CH3(CH2)4SO3Na·xH2O |
Beilstein | 04, III, 23 |
Informations sur la solubilité | (10% in water) Clear colorless |
Poids de la formule | 174.12 |