Learn More
Acide 1-pentanesulfonique, hydrate de sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737142
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1266615-65-9
C5H11NaO3S
174.19
MFCD00149548
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
n-Amylsulfonic acid, sodium salt
sodium pentane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
1266615-65-9
C5H11NaO3S
174.19
MFCD00149548
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
n-Amylsulfonic acid, sodium salt
sodium pentane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)4SO3Na·xH2O
Beilstein 04, III, 23
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum dried)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (10% aq. soln.) clear, colorless