Learn More
1-Pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043746
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
627-19-0
C5H8
68.12
MFCD00009469
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
12309
pent-1-yne
CCCC#C
627-19-0
C5H8
68.12
MFCD00009469
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
12309
pent-1-yne
CCCC#C
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentyne a été utilisé dans la préparation d’acétylides au lithium, requis pour la synthèse asymétrique des sulfinamides propargyliques α,α déramifiés. Il est également utilisé pour synthétiser les 7-hydroxy-10-méthoxy-3H-naphtho[2,1-b]pyranes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,05 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker entre 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à l’abri de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Pentyne
Point de fusion -106°C
Densité 0.692
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.386
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697133
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 99%