Learn More
Alfa Aesar™ 1-Phényl-2-pyrrolidinone, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L14660.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4641-57-0 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11393636
  • 214.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Un nouveau dérivé de la 1-phényl-2-pyrrolidinone, la blebbistatine, inhibe lʼactivité de la myocine II non musculaire avec une spécificité élevée.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et lʼacétate dʼéthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
4641-57-0
161.204
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
78375
C1CC(=O)N(C1)C2=CC=CC=C2
C10H11NO
MFCD00003192
1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
1-phenylpyrrolidin-2-one
Spécification
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
123°C (0.2mmHg)
100g
C10H11NO
130685
Soluble in chloroform and ethyl Acetate. Insoluble in water.
C1CC(=O)N(C1)C2=CC=CC=C2
161.204
161.2
Odorless
63°C to 68°C
4641-57-0
MFCD00003192
1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
1-phenylpyrrolidin-2-one
78375
99%
Vidéos
FDS Documents