Learn More
1-phényl-2-triméthylsilylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2170-06-1
C11H14Si
174.32
MFCD00054860
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-phényl-2-triméthylsilylacétylène a été utilisé dans la préparation de complexes donor-stabilisés Pt-η-alkyne.
Solubilité
Peu soluble (6,1E-3 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Couleur Incolore
Densité 0.886 g/mL
Point d’ébullition 87°C to 88°C (9 mmHg)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Formule linéaire C6H5C≡CSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.528
Quantité 5 g
Beilstein 3088678
Synonyme 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
Nom IUPAC Triméthyl(2-phényléthynyl)silane
CID PubChem 137464
Poids de la formule 174.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide