Learn More
[1-(pyrid-3-ylméthyl)pipéride-4 -yl]méthanol, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC69809CB
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 934570-59-9 Poids : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 250mg
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10021784
  • 40.79€ / 250mg
Expédition estimée
28-05-2021
Identifiants chimiques
934570-59-9
206.289
RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
24229775
C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
C12H18N2O
MFCD09879988
1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
[1(pyridine-3-ylméthyl)pipéridine-4-yl]méthanol
Spécification
[1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
250mg
96.5
97%
MFCD09879988
RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
[1(pyridine-3-ylméthyl)pipéridine-4-yl]méthanol
24229775
97%
Flacon en verre ambré
934570-59-9
100.0
C12H18N2O
1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
206.289
206.29
Vidéos
FDS Documents