Learn More
Acide 1-pyrimidine-2-yl-pipéridine-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 207.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |