Learn More
Acide 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique 97+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510303
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
84348-37-8
C10H15NO5
229.23
MFCD01860669
CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
11593804
acide (2S)-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
84348-37-8
C10H15NO5
229.23
MFCD01860669
CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
11593804
acide (2S)-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Nom chimique ou matériau (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.23
Pourcentage de pureté 97%