Learn More
1-tert-butyle 4-(9-H-fluoren-9-ylméthyl) hydrogène (2S)-pipérazine-1,2,4-tricarboxyle, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge MO08424DA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1034574-30-5 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
1034574-30-5 | |
452.507 | |
ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N | |
7128293 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |
C25H28N2O6 | |
MFCD02179101 | |
s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505 | |
acide (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-2-carboxylique |
Spécification
1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl | |
1g | |
97.0 | |
C25H28N2O6 | |
s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 | |
452.507 | |
452.5 |
Flacon en verre ambré | |
1034574-30-5 | |
97% | |
MFCD02179101 | |
ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N | |
acide (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-2-carboxylique | |
7128293 | |
97% |