Learn More
1-tert-butyl-4 -nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392346
209.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3282-56-2
C10H13NO2
179.219
MFCD00041253
XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
76773
1-tert-butyl-4-nitrobenzène
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3282-56-2
C10H13NO2
179.219
MFCD00041253
XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
76773
1-tert-butyl-4-nitrobenzène
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl-4-nitrobenzene
Densité 1.0586
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Indice de réfraction 1.534
Quantité 50 g
Beilstein 2047337
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%