Learn More
Alfa Aesar™ 1-tert-Butylpipérazine 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H66497.03
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 38216-72-7 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
38216-72-7 | |
142.246 | |
PVMNSAIKFPWDQG-UHFFFAOYSA-N | |
3530572 | |
CC(C)(C)N1CCNCC1 |
C8H18N2 | |
MFCD00049359 | |
n-tert-butylpiperazine, 1-tert-butyl piperazine, n-t-butylpiperazine, 1-t-butyl piperazine, 1-tertbutyl piperazine, 1-tert-butyl-piperazine, piperazine, 1-1,1-dimethylethyl, n-tert-butyl piperazine, tert-butylpiperazine, tert-butyl piperazine | |
1-tert-butylpipérazine |
Spécification
1-tert-Butylpiperazine | |
85°C to 87°C (22mmHg) | |
32°C to 35°C | |
38216-72-7 | |
MFCD00049359 | |
n-tert-butylpiperazine, 1-tert-butyl piperazine, n-t-butylpiperazine, 1-t-butyl piperazine, 1-tertbutyl piperazine, 1-tert-butyl-piperazine, piperazine, 1-1,1-dimethylethyl, n-tert-butyl piperazine, tert-butylpiperazine, tert-butyl piperazine | |
CC(C)(C)N1CCNCC1 | |
142.246 | |
142.24 | |
97% |
Air, light, and moisture sensitive | |
Incolore à jaune | |
1g | |
C8H18N2 | |
UN3259 | |
PVMNSAIKFPWDQG-UHFFFAOYSA-N | |
1-tert-butylpipérazine | |
3530572 | |
Faible fusion de solide |