Learn More
Alfa Aesar™ Acide 1-tétradécylboronique
Marque:  Alfa Aesar™ L19966.03
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 100888-40-2 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11394346
  • 27.73€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
100888-40-2
242.21
MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
3528229
B(CCCCCCCCCCCCCC)(O)O
C14H31BO2
MFCD00093676
n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
acide tétradécylboronique
Spécification
1-Tetradecylboronic acid
1g
C14H31BO2
1757986
MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
acide tétradécylboronique
3528229
72°C to 76°C
100888-40-2
MFCD00093676
n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
B(CCCCCCCCCCCCCC)(O)O
242.21
242.21
Vidéos
FDS Documents