Learn More
1-(tetrahydro-2-furoyl)pipérazine, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 367160010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 63074-07-7 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3267 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10039011
  • 20.19€ / 1g
En stock, prêt à être expédié: 4
Identifiants chimiques
63074-07-7
184.24
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
2734641
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
C9H16N2O2
MFCD00190247
1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
oxolane-2-yl(pipérazine-1-yl)méthanone
Spécification
1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Authentic
1.5195 to 1.5215
140°C (2.0 mbar)
1g
63074-07-7
100.0
C9H16N2O2
1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
oxolane-2-yl(pipérazine-1-yl)méthanone
2734641
Liquide visqueux
1.1700g/mL
Flacon en verre
1.17
Incolore à jaune
98%
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00190247
Solubility in water: miscible
C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
184.24
184.24
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents
Certificats