Learn More
1-(triméthylsilyl)-1H-benzotriazole, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11916641
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
43183-36-4
C9H13N3Si
191.31
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
3558326
benzotriazol-1-yl(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
43183-36-4
C9H13N3Si
191.31
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
3558326
benzotriazol-1-yl(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
Nom chimique ou matériau 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0540g/mL
Point d’ébullition 125.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair −3°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.054
Poids de la formule 191.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.