Learn More
1-undécyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043817
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
2243-98-3
C11H20
MFCD00015063
YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
75249
CHEBI:87545
undéc-1-yne
CCCCCCCCCC#C
2243-98-3
C11H20
MFCD00015063
YVSFLVNWJIEJRV-UHFFFAOYSA-N
75249
CHEBI:87545
undéc-1-yne
CCCCCCCCCC#C
1-Undecyne is used as a reagent organic synthesis. Further, it is used in the preparation of an antimalarial and antitrypanosomal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-undécyne est utilisé comme synthèse organique de réactif. De plus, il est utilisé dans la préparation d’un agent antipaludique et antitrypanosomique.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, de l’éther, de l’éthanol et du benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Undecyne
Point de fusion -25°C
Densité 0.77
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 65°C
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)8C≡CH
Indice de réfraction 1.431
Quantité 2 g
Beilstein 1740043
Synonyme 1-undecyne, rutylidene, unii-y07u3q24us, undecyne, acmc-1 cr7r, 1-undecyne 10 g
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ether,ethanol and benzene. Slightly miscible with water.
Poids moléculaire (g/mol) 152.28
Poids de la formule 152.28
Pourcentage de pureté 97%