Learn More
Velp Scientifica™ Outil de distribution de 10 à 5000 ml
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution Velp Scientifica™ de 10 à 5000 ml est un instrument utilisé pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimale.
555.00€ - 700.00€
Spécification
Type de produit | Outil de distribution |
---|---|
Plage de volume (métrique) | 10 ml à 5 L |
Diamètre (métrique) | Rotor : 15 mm, stator : 20 mm |
Longueur d’immersion | de 40 à 175 mm |
Longueur (métrique) | 220 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15319524
|
Velp Scientifica™
A00000026 |
Industrie céramique, industrie pharmaceutique, industrie pétrochimique, applications de contrôle de la pollution par les eaux usées | VSS2CSR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15329524
|
Velp Scientifica™
A00000027 |
Industrie du papier et des tissus, industrie alimentaire, industrie du tabac, médecine, applications de lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS2CCR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15339524
|
Velp Scientifica™
A00000028 |
Industrie de la céramique, applications de l’industrie de la peinture | VSS2CMR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15349524
|
Velp Scientifica™
A00000029 |
Industrie du papier et des tissus, industrie pharmaceutique, lutte contre la pollution par les eaux usées, applications de l’industrie de la peinture | VSS2FER2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11688128
|
Velp Scientifica™
A00000031 |
Biotechnologie, industrie du papier et des tissus, industrie alimentaire, industrie du tabac, médecine, applications de lutte contre la pollution par les eaux usées | VSS2FCR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15359524
|
Velp Scientifica™
A00000032 |
Industrie de la céramique, industrie du papier et des tissus, industrie alimentaire, industrie des cosmétiques, industrie pétrochimique, application de l’industrie de la peinture | VSS2FMR2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Peut être assemblé en quelques secondes et sans utiliser d’outils
- Composé d’un rotor à grande vitesse avec des lames aiguisées logées dans un stator stationnaire doté d’ouvertures
- Rend l’OV5 compatible aux applications les plus diverses
Spécification
Outil de distribution | |
Rotor : 15 mm, stator : 20 mm | |
220 mm | |
1 de chaque |
10 ml à 5 L | |
de 40 à 175 mm | |
Homogénéiseur OV5 |