Learn More
Masterflex™ Pompe à perfusion à 10seringues
Pour le traitement de très faibles débits
Marque: Masterflex™ 74900-35
Code nomenclature Nacres: NB.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour seringues 10 μl à 140 ml 230 V 50/60 Hz 279 mm x 152 mm x 305 mm (l x h x p) 0,001 μl/h à 147 ml/h 10 canaux MasterflexSpécification
230 V | |
± 0,1% | |
230 V | |
LCD alphanumérique rétro-éclairé |
40 psi | |
Pompe seringue | |
Manipulation de très faibles débits | |
±< 1 % |