Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules 100 % graphite Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
43.90€ - 155.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10444793
|
Thermo Scientific™
29053486 |
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS | 0,53 mm |
73.24€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10110943
|
Thermo Scientific™
29053487 |
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS | 0,32 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10756144
|
Thermo Scientific™
29053488 |
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS | 0,1 à 0,25 mm |
144.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409624
|
Thermo Scientific™
290GA107 |
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS | 6,35 mm |
43.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10311485
|
Thermo Scientific™
290GA108 |
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS | 3,175 mm |
43.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Assurez des performances optimales de votre instrument GC Thermo Scientific™ à l’aide des ferrules Thermo Scientific™. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies dans des blisters individuels exempts de contaminants.
Caractéristiques- Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
- Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
Spécification
Composées à 100 % de graphite |