Learn More
Détergent alcalin polyvalent, concentré RBS 35, J. T. Baker™
195.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
5 L
Description
- Puissance de mouillage et d’émulsion élevée
- Aucun risque de dépôts calcaires en cas de dilution dans l’eau du robinet
- Biodégradable
- Rinçage total
- Convient au nettoyage de la verrerie et des équipements de laboratoire, au nettoyage de pièces en verre et en acier inox, des moules d’injection et des équipements de production.
- Concentration typique à utiliser : 2%
Spécification
pH | 11.8 (2%) |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Flacon en polyéthylène |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.