Learn More
Solution étalon de zinc, réactif BAKER INSTRA-ANALYZED pour AAS, J.T. Baker™
Click to view available options
100 mL
Spécification
Quantité | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1000 μg/mL |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.