Learn More
Tube SPE, phényle, phase inverse, polypropylène, 500 mg, 3 ml, Bakerbond
Marque: JT Baker 7095-03
447.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg