Learn More
Thermo Scientific™ Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml ou adaptateur pour tube rond de 12 ml
Placez des tubes de 10 ml ou de 12 ml dans le rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE.
Marque: Thermo Scientific™ 00389
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Peut accueillir des tubes ronds de 10 ml Nalgene Oak Ridge ou de 12 ml dans le rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250 LE.
Spécification
Adaptateur pour tubes ronds | |
10, 12 ml | |
Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml ou adaptateur pour tube rond de 12 ml |
Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tube rond de 12 ml | |
Rotor LE Fiberlite F14-6 x 250 |