Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
18.17€ - 40.42€
Spécification
Description | Septum pour bouchons à vis 10-425 |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Type | Septa |
Taille du bouchon | 10-425 |
Code produit | Marque | Septum | Épaisseur (métrique) | Couleur | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Épaisseur (métrique) | Couleur | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12631270
|
Thermo Scientific™
C4010-60 |
Rouge, non fendu | 1,3 mm | Rouge, Blanc | 45 °shore |
18.17€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12443648
|
Thermo Scientific™
C4010-35 |
Rouge | 1,3 mm | Rouge, Blanc | 50 °shore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12473648
|
Thermo Scientific™
C4010-40 |
Rouge | 1,3 mm | Rouge, Blanc | 45 °shore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12483648
|
Thermo Scientific™
C4010-55 |
Bleu | 1,5 mm | Bleu, Blanc | 55 °shore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10256613
|
Thermo Scientific™
C4010-10 |
PTFE vierge | 0,25 mm | Blanc | 53 °shore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Septum pour bouchons à vis 10-425 | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
Septa | |
10-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.