Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 10 mm pour échantillonnage automatique
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes 10 mm qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
23.60€ - 25.60€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 10 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Polypropylène |
Type de bouchon | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10122388
|
Thermo Scientific™
C4010-11 |
600 μl |
23.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11943426
|
Thermo Scientific™
C4010-14 |
750 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Faites votre choix parmi cette sélection de flacons en polypropylène chimiquement inertes qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à vis en plastique de 10 mm constituent une alternative économique au verre pour certaines applications. Ils sont fabriqués en polypropylène de haute qualité, testé par GC et sont dotés d’une finition filetée 10-425. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu, l’utilisation de plastiques peut être préférable aux flacons en verre conventionnels. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Les embouts formés avec précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons pour les applications à volume limité.
Spécification
10 mm | |
12 mm | |
À vis | |
100 | |
10-425 |
12 mm | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Flacon à vis 10-425 | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.