Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose (NC) non stériles série 11303
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marque: Sartorius™ 11303--50------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Filtre à membrane | |
Nitrate de cellulose | |
1,2 μm | |
200 ml/min/cm2/bar | |
100/boîte | |
5 mil | |
Filtre à membrane | |
50 mm |
1 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Nitrate de cellulose | |
Non stérile | |
Pour de nombreuses applications de laboratoire générales où une membrane à adsorption non spécifique élevée est adaptée | |
100 Pk. | |
130 μm | |
2 in. | |
50 mm |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P230-Maintenir humidifié avec .
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
- P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.