Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque:  Fisherbrand™
586.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Code produit. 11792418
  • 794.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • 11mm
  • aluminium
  • Bouchon
  • Transparent
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
Silicone/PTFE
11 mm
Oui
100
Bouchon à sertir
Bleu, Blanc
Aluminium
GC, HPLC
1,5 mm