Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 11 mm, en verre transparent, à petite ouverture
Utilisé pour l’échantillonnage automatique. Le flacon en verre Fisherbrand™ est transparent avec un col à sertir et une ouverture étroite.
Marque: Fisherbrand™
11.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Flacon avec col à sertir de 11 mm
Spécification
Incolore | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11,6 mm | |
1 ml | |
À sertir | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |