Learn More
Hamilton™ Pipette SoftGrip à volume réglable 12 canaux
Le levier d’éjection à pointe longue unique et le corps inférieur amovible peuvent être tournés à 360° par rapport à la poignée pour offrir un confort maximum avec une utilisation par les gauchers ou les droitiers.
Marque: Hamilton™ 55019-56
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de volume : 30 μl à 300 μl
- Canaux-12
- Couleur rouge brique
- Précision à 100 % Volume 1,00 ±%
- Précision à 10 % Volume 2,40 ±%
- Précision à 100 % de volume : 0,50 ±%
- Précision à 10 % de volume : 1,20 ±%
- Incréments de 0,2 μl
- Autoclavable-Oui
- Étalonnage sur le terrain - Oui
Spécification
Autoclavable | |
Réglable | |
SoftGrip™ | |
30 à 300 μl |
Rouge | |
12 | |
Pipette à volume réglable |