Learn More
12-acide molybdophosphorique hydraté, Mo >47,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046697
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51429-74-4
H3Mo12O40P
1825.40
MFCD00149913
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Molybdophosphoric acid
acide phosphorique dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51429-74-4
H3Mo12O40P
1825.40
MFCD00149913
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Molybdophosphoric acid
acide phosphorique dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate d’acide 12-molybdophosphorique est utilisé comme précurseur de batteries moléculaires hybrides à base organique-inorganique avec une application comme électrode d’insertion des cations. Il peut s’utiliser comme réactif analytique dans la chromatographie sur couche mince pour la coloration des phénoliques, des cires d’hydrocarbures, des alcaloïdes et des stéroïdes. Il agit comme réactif pour la préparation de catalyseurs pour la nitration de composés aromatiques, de MoOx/CNT (nanotubes de carbone) hautement dispersés comme support pour les catalyseurs Pt et le catalyseur Wilkinson ancré.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Point de fusion 78°C to 90°C
Densité 3.15
Notes de pourcentage du dosage Mo > 47,5 %
Quantité 25 g
Numéro UN UN3085
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7342
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether.
Poids de la formule 1825.25 (Anhydrous)